Zinc perchlorate hexahydrate, grau de reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 10025-64-6
Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O
Formula Weight: 372.37 (264.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.25
Refractive Index: 1.50
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 106°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10148
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150370
Fórmula:
Cl₂O₈Zn·6H₂O Ponto de Fusão: 106 °C Densidade: 2,25 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150370 Número CAS: 10025-64-6 EINECS: 237-122-0 UN: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10148 |