Print…
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
693057-100MG 693057-500MG
SIAL693057-100MGEA 37.2 EUR
SIAL693057-100MG SIAL693057-500MG
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Fórmula: C₄₄H₃₂P₂
Peso Molecular: 622.69 g/mol
Ponto de Fusão: 241…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010805
Número CAS: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223