Print…
Copper(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Cupric perchlorate hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
215392-100G 215392-5G
SIAL215392-100GEA 113 EUR
SIAL215392-100G SIAL215392-5G
Copper(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) perchlorate hexahydrate
Fórmula: Cl₂CuO₈·6H₂O
Peso Molecular: 370,54
Ponto de Fusão: 82
Densidade: 1.0491 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149666
Número CAS: 10294-46-9
EINECS: 237-391-4
UN: 1481
ADR: 5.1 II