Print…
Copper(II) perchlorate hexahydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cupric perchlorate hexahydrate
201360050 201361000 201365000
ACRO201360050EA 26.7 EUR
ACRO201360050 ACRO201361000 ACRO201365000
Copper(II) perchlorate hexahydrate 98%
Copper(II) perchlorate hexahydrate
Fórmula: Cl₂CuO₈·6H₂O
Peso Molecular: 370,54
Ponto de Fusão: 82
Densidade: 2.22 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149666
Número CAS: 10294-46-9
EINECS: 237-391-4
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance Blue Adhering crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
pH 4 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)