Print…
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
693065-100MG 693065-500MG
SIAL693065-100MGEA 38.2 EUR
SIAL693065-100MG SIAL693065-500MG
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fórmula: C₄₄H₃₂P₂
Ponto de Fusão: 239…242 °C
Número MDL : MFCD00010805
Número CAS: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223