Cerium(III) sulphate octahydrate ≥99.999% (baseado nos metais), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44357.18
44357.30
44357.18EA
226
EUR
44357.18
44357.30
Cerium(III) sulphate octahydrate ≥99.999% (baseado nos metais), REacton®
Cerium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 10450-59-6
Molecular Formula: Ce2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 712.55 (568.42anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.886
Merck Reference: 14,2002
MDL No.: MFCD00149641
Fórmula:
Ce₂O₁₂S₃·8H₂O Densidade: 2,886 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149641 Número CAS: 10450-59-6 EINECS: 236-644-6 Merck Index: 14,2002 |