Print…
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
237744-1G 237744-5G
SIAL237744-1GEA 138 EUR
SIAL237744-1G SIAL237744-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0704 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063239
Número CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Index: 12,05232