Print…
Cerium(III) sulphate octahydrate 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Dicerium trisulphate octahydrate
192790500 192792500
ACRO192790500EA 166 EUR
ACRO192790500 ACRO192792500
Cerium(III) sulphate octahydrate 99.99% (baseado em traços de metais)
Cerium(III) sulphate octahydrate
Fórmula: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
Peso Molecular: 712,54
Número MDL : MFCD00149641
Número CAS: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Encomendar
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Assay 38.0 to 40.5 % (Ce)
Total trace metal impurities ≤0.01 %