Print…
Ytterbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ytterbium (III) nitrate pentahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
217220-25G 217220-5G
SIAL217220-25GEA 603 EUR
SIAL217220-25G SIAL217220-5G
Ytterbium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium trinitrate pentahydrate
Fórmula: N₃O₉Yb·5H₂O
Número MDL : MFCD00149883
Número CAS: 35725-34-9
EINECS: 237-384-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III