(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 22323-82-6
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 82-83°/14mm
Beilstein Reference: 80118
Merck Reference: 14,5213
Optical Rotation: +11.5° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD00063239
Fórmula:
C₆H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 82…83 °C (14 mmHg) Densidade: 1,066 Ponto de Inflamação: 80 °C (176 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00063239 Número CAS: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Merck Index: 14,5213 |