Print…
Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ytterbium trinitrate hydrate
11196.09 11196.18
11196.09EA 155 EUR
11196.09 11196.18
Ytterbium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Ytterbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: Yb(NO3)3.xH2O (x≈5-6) Formula Weight: 359.05(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,10105 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149883
Fórmula: Yb(NO₃)₃·xH₂O
Peso Molecular: 359.05 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149883
Número CAS: 35725-34-9
EINECS: 237-384-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,10105