Print…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
241806-1G 241806-5G
SIAL241806-1GEA 48.2 EUR
SIAL241806-1G SIAL241806-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 72 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003213
Número CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232