Print…
Lutetium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Lutetium (III) nitrate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
436429-1G 436429-5G
SIAL436429-1GEA 110 EUR
SIAL436429-1G SIAL436429-5G
Lutetium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Lutetium trinitrate hydrate
Fórmula: LuN₃O₉·H₂O
Número MDL : MFCD00150421
Número CAS: 100641-16-5
EINECS: 233-241-7
UN: 1477
ADR: 5.1,III