Print…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
221330010 221330050
ACRO221330010EA 35.7 EUR
ACRO221330010 ACRO221330050
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 72…73 °C (8 mmHg)
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003213
Número CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (neat)