Print…
Europium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Europium (III) nitrate pentahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
207918-10G 207918-1G 207918-50G
SIAL207918-10GEA 652 EUR
SIAL207918-10G SIAL207918-1G SIAL207918-50G
Europium trinitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Europium trinitrate pentahydrate
Fórmula: EuN₃O₉·5H₂O
Peso Molecular: 428,05
Número CAS: 63026-01-7
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1 II