Print…
Praseodymium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Praseodymium (III) chloride hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205141-10G 205141-50G
SIAL205141-10GEA 118 EUR
SIAL205141-10G SIAL205141-50G
Praseodymium trichloride hydrate, Sigma-Aldrich®
Praseodymium trichloride hydrate
Fórmula: Cl₃Pr·H₂O
Número MDL : MFCD00149828
Número CAS: 19423-77-9
EINECS: 233-794-4