Print…
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 123.36 EUR
31820-100G 31820-6X100G
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Cloreto de lântanio (III) heptahidratado
Fórmula: LaCl₃·7H₂O
Peso Molecular: 371.37 g/mol
Ponto de Fusão: 91 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149756
Número CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Encomendar
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %