Print…
Europium(III) bromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
13213.06 13213.14
13213.06EA 166 EUR
13213.06 13213.14
Europium(III) bromide hydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Europium(III) bromide hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: EuBr3.xH2O Formula Weight: 391.69(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049921
Fórmula: Br₃Eu·H₂O
Peso Molecular: 409.69 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049921
Número CAS: 560069-78-5
EINECS: 237-349-5