Heptamolibdato de amónio tetrahidrato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13766.0B
A13766.18
A13766.30
A13766.0BEA
257
EUR
A13766.0B
A13766.18
A13766.30
Heptamolibdato de amónio tetrahidrato ≥99%
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 12054-85-2
Molecular Formula: (NH4)6Mo7O24.4H2O
Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy)
Melting Point: ca 190° dec.
Merck Reference: 14,533
MDL No.: MFCD00167059
Fórmula:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Densidade: 2,498 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00167059 Número CAS: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Merck Index: 14,533 |