Print…
Heptamolibdato de amônio tetrahidrato 81-83% (baseado em MoO₃) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
11831.22 11831.18 11831.36 11831.A3
11831.22EA 65.7 EUR
11831.22 11831.18 11831.36 11831.A3
Heptamolibdato de amônio tetrahidrato 81-83% (baseado em MoO₃) ACS
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Purity: 81-83% CAS No.: 12054-85-2 Molecular Formula: H24Mo7N6O24.4H2O Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy) Physical Form: Powder Density: 2.498 Appearance: White to pale green Melting Point: ca 190° dec. Solubility: Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00167059
In photography, analytical lab reagent for phosphate, lead, arsenate determination
Fórmula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição)
Densidade: 2,498
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167059
Número CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 14,533