Print…
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Triammonium 12-molybdophosphate hydrate, Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate, Ammonium phosphomolybdate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
342165-250G 342165-50G
SIAL342165-250GEA 655 EUR
SIAL342165-250G SIAL342165-50G
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado, Sigma-Aldrich®
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado
Fórmula: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
Número MDL : MFCD00150423
Número CAS: 54723-94-3
EINECS: 234-714-0