Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Triammonium 12-molybdophosphate hydrate, Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate, Ammonium phosphomolybdate hydrate
17984.22
17984.36
17984.22EA
86.8
EUR
17984.22
17984.36
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado, grade reagente
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado
CAS No.: 54723-94-3
Molecular Formula: H12Mo12N3O40P.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 1876.35(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.15
Appearance: Yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00036312
Fórmula:
H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O Peso Molecular: 1894.36 g/mol Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 3.15 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150423 Número CAS: 54723-94-3 EINECS: 234-714-0 |