Print…
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triammonium 12-molybdophosphate hydrate, Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate, Ammonium phosphomolybdate hydrate
317100500 317100010 317102500
ACRO317100500EA 71.8 EUR
ACRO317100500 ACRO317100010 ACRO317102500
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado
Dodecamolibdofosfato de triamónio hidratado
Fórmula: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
Peso Molecular: 1894.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150423
Número CAS: 54723-94-3
EINECS: 234-714-0
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %