Print…
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
235911-25G 235911-5G
SIAL235911-25GEA 218 EUR
SIAL235911-25G SIAL235911-5G
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado, Sigma-Aldrich®
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado
Fórmula: C₈H₂₀FN·xH₂O
Peso Molecular: 149.25 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00149990
Número CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7