Print…
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
216660250 216660050
ACRO216660250EA 113 EUR
ACRO216660250 ACRO216660050
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado 98%
Fluoreto de Tetraetilamonio hidratado
Fórmula: C₈H₂₀FN·xH₂O
Peso Molecular: 149.25 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149990
Número CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
Encomendar
Appearance White to beige Crystals or adhering crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)