Print…
Indium(III) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
326135-10G 326135-50G
SIAL326135-10GEA 183 EUR
SIAL326135-10G SIAL326135-50G
Indium(III) nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Indium(III) nitrate hydrate
Fórmula: InN₃O₉·H₂O
Número MDL : MFCD00149742
Número CAS: 207398-97-8
EINECS: 237-393-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III