Indium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
40185.PG
40185.PF
40185.PGEA
0
EUR
40185.PG
40185.PF
Indium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (baseado nos metais)
Indium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 207398-97-8
Molecular Formula: InN3O9.xH2O
Formula Weight: 300.83(anhy)
Physical Form: Lump/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white
Melting Point: 100° -H2O
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149742
Fórmula:
InN₃O₉·H₂O Ponto de Fusão: 100 °C (-H₂O) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149742 Número CAS: 207398-97-8 EINECS: 237-393-5 UN: 1477 ADR: 5.1,III |