Print…
Gallium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
289892-100G 289892-25G 289892-5G
SIAL289892-100GEA 1290 EUR
SIAL289892-100G SIAL289892-25G SIAL289892-5G
Gallium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Gallium trinitrate hydrate
Fórmula: GaN₃O₉·H₂O
Número MDL : MFCD00149723
Número CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III