Print…
Gallium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
229644-50G 229644-5G
SIAL229644-50GEA 878 EUR
SIAL229644-50G SIAL229644-5G
Gallium trinitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Gallium trinitrate hydrate
Fórmula: GaN₃O₉·H₂O
Peso Molecular: 273.75 g/mol
Número MDL : MFCD00149723
Número CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III