Gallium trinitrate hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
32116.06
32116.14
32116.PG
32116.PF
32116.06EA
87.8
EUR
32116.06
32116.14
32116.PG
32116.PF
Gallium trinitrate hydrate ≥99.9% (baseado em metais)
Gallium trinitrate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 69365-72-6
Molecular Formula: GaN3O9.xH2O
Formula Weight: 255.73(anhy)
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,4346
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149723
Fórmula:
GaN₃O₉·H₂O Peso Molecular: 273.75 g/mol Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149723 Número CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,4346 |