Gallium trinitrate hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
11150.14
11150.22
11150.36
11150.06
11150.14EA
391
EUR
11150.14
11150.22
11150.36
11150.06
Gallium trinitrate hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Gallium trinitrate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 69365-72-6
Molecular Formula: Ga(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 255.73(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,4346
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149723
Fórmula:
GaN₃O₉·H₂O Peso Molecular: 273.75 g/mol Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149723 Número CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Merck Index: 14,4346 |