Print…
Gallium trinitrate hydrate 99.9998% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
212440010 212440050 212440250 212441000
ACRO212440010EA 42.2 EUR
ACRO212440010 ACRO212440050 ACRO212440250 ACRO212441000
Gallium trinitrate hydrate 99.9998% (baseado em traços de metais)
Gallium trinitrate hydrate
Fórmula: GaN₃O₉·H₂O
Peso Molecular: 273.75 g/mol
Ponto de Fusão: 110 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149723
Número CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.0002 %
Gallium (Ga) 18 to 22 %