Tiossulfato de Magnésio hexahidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 13446-30-5
Molecular Formula: MgO3S2.6H2O
Formula Weight: 244.53 (136.44anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.818
Appearance: White
Melting Point: 170° (-3H2O)
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,5694
MDL No.: MFCD00169871
Fórmula:
MgO₃S₂·6H₂O Ponto de Fusão: 170 °C (-3H₂O) Densidade: 1,818 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00169871 Número CAS: 13446-30-5 EINECS: 233-340-5 Merck Index: 14,5694 |