Print…
Hidrogenofosfato de Magnésio trihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14279.0B A14279.30
A14279.0BEA 69.7 EUR
A14279.0B A14279.30
Hidrogenofosfato de Magnésio trihidratado ≥99%
Hidrogenofosfato de Magnésio trihidratado
Purity: 99% CAS No.: 7782-75-4 Molecular Formula: MgHPO4.3H2O Formula Weight: 174.34 (120.28anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5681 MDL No.: MFCD00150390
Fórmula: HMgO₄P·3H₂O
Densidade: 2,13
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150390
Número CAS: 7782-75-4
EINECS: 231-823-5
Merck Index: 14,5681