Calcium iodide hydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40136.22
40136.36
40136.22EA
89.9
EUR
40136.22
40136.36
Calcium iodide hydrate
Calcium iodide hydrate
CAS No.: 71626-98-7
Molecular Formula: CaI2.xH2O
Formula Weight: 293.89(anhy)
Physical Form: Lump
Density: 2.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to grey
Melting Point: 42° dec.
Solubility: Freely soluble in water and alcohol
Merck Reference: 14,1677
MDL No.: MFCD00149622
Fórmula:
CaI₂·H₂O Peso Molecular: 311.9 g/mol Ponto de Fusão: 42 °C (decomposição) Densidade: 2.55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149622 Número CAS: 71626-98-7 EINECS: 233-276-8 |