Print…
D-(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M9179-100G M9179-1KG M9179-500G
SIALM9179-100GEA 175 EUR
SIALM9179-100G SIALM9179-1KG SIALM9179-500G
D-(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-N-Methylglucamine
Fórmula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004707
Número CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154