Print…
D-(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M2004-100G M2004-1KG M2004-500G
SIALM2004-100GEA 62.5 EUR
SIALM2004-100G SIALM2004-1KG SIALM2004-500G
D-(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-N-Methylglucamine
Fórmula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004707
Número CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154