Print…
Meglumine 99.0-101.0% (por acidimetria), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP baixo em endotoxinas, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06143.1000 1.06143.9025
1.06143.1000EA 410 EUR
1.06143.1000 1.06143.9025
Meglumine 99.0-101.0% (por acidimetria), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP baixo em endotoxinas, SAFC®
D-(-)-N-Methylglucamine
Fórmula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa) (decomposição)
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Densidade: 300 kg/m3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004707
Número CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154