Print…
D-(-)-Glucamine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
G0252-25G G0252-5G
TCIAG0252-25GEA 227 EUR
TCIAG0252-25G TCIAG0252-5G
D-(-)-Glucamine ≥97.0% (por análise titulométrica)
D-(-)-Glucamine
Fórmula: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 531 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127…128 °C
Densidade: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00077776
Número CAS: 488-43-7
EINECS: 207-677-3
Merck Index: 14,04449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&vid=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=10, H2O)