Print…
Sulfato de lítio monohidratado ≥99.0% (base seca), pó branco ACS
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
0215253990 0215253980
ICNA0215253990EA 315 EUR
ICNA0215253990 ICNA0215253980
Sulfato de lítio monohidratado ≥99.0% (base seca), pó branco ACS
Sulfato de lítio monohidratado
Soluble in cold water.
Fórmula: Li₂SO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 120 °C
Densidade: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149766
Número CAS: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Encomendar
Assay ≥99,0%
Heavy Metals ≤0,001% (as Pb)
Insoluble Matter ≤0,01%
Loss on Drying 13,0 - 15,0% (150 °C)
Chloride ≤0,002%
Nitrate ≤0,001%
Iron <0,001%
Potassium ≤0,05%
Sodium ≤0,05%