Print…
Disodium metasilicate nonahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium metasilicate nonahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S4392-1KG S4392-250G
SIALS4392-1KGEA 264 EUR
SIALS4392-1KG SIALS4392-250G
Disodium metasilicate nonahydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium metasilicate nonahydrate
Fórmula: Na₂SiO₃·9H₂O
Peso Molecular: 284.2 g/mol
Ponto de Fusão: 40
Densidade: 2.62 g/cm³ (21 °C)
Número CAS: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8 III