Print…
Disodium metasilicate nonahydrate 44-47,5% (sólidos totais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium metasilicate nonahydrate
419590250 419595000 419590025
ACRO419590250EA 35.9 EUR
ACRO419590250 ACRO419595000 ACRO419590025
Disodium metasilicate nonahydrate 44-47,5% (sólidos totais)
Disodium metasilicate nonahydrate
Fórmula: Na₂SiO₃·9H₂O
Peso Molecular: 284.2 g/mol
Ponto de Fusão: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149175
Número CAS: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue)
Assay 44 to 47.5 % total solids
Ratio 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O
GC ≥96.0 %