Metassilicato di-sódio pentahidratado, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
CAS No.: 10213-79-3
Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O
Formula Weight: 212.14 (122.06anhy)
Physical Form: -18 Mesh Granular
Density: 1.75
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 72°
Merck Reference: 14,8642
UN No.: 3253
MDL No.: MFCD00149176
Fórmula:
Na₂SiO₃·5H₂O Ponto de Fusão: 72 °C Densidade: 1,75 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149176 Número CAS: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9 UN: 3253 ADR: 8,III Merck Index: 14,8642 |