Print…
L(-) Cistina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 629 EUR
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-) Cistina, Millipore®
L(-) Cistina
Fórmula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Ponto de ebulição: 428 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 261…262 °C
Densidade: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064228
Número CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811