Print…
L(-) Cistina 98.5-101.5% (base seca) FCC para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
1.02836.1000 1.02836.9029
1.02836.1000EA 511 EUR
1.02836.1000 1.02836.9029
L(-) Cistina 98.5-101.5% (base seca) FCC para produção biofarmacêutica, SAFC®
L(-) Cistina
Fórmula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Ponto de ebulição: 428 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 261…262 °C (decomposição)
Densidade: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064228
Número CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811
Encomendar
Assay (ex N, calc. on dried substance) 98.5 - 101.5 %
Identity (IR-spectrum) Passes Test
Appearance White to almost white, fine-crystalline powder
Appearance of solution (100 g/l, hydrochloric acid 2 mol/l) Clear and Colorless
Spec. Rotation (α20/D, 20 g/l, Hydrochloric Acid 1 mol/l, Previously Dried Substance) –215 to –225
Heavy Metals (as Pb) ≤10 ppm
Pb (Lead) ≤5 ppm
Ninhydrin - Positive Substances (LC) (Largest Single Impurity) ≤0.2 %
Ninhydrin - Positive Substances (LC) (Sum of all Impurities) ≤0.5 %
Sulfated Ash (800 °C) ≤0.1 %
Loss on Drying (105 °C; 3 h) ≤0.2 %