Print…
Sulfureto de sódio hidrtatado 60 - 64%, escamas, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 35 EUR
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Sulfureto de sódio hidrtatado 60 - 64%, escamas, extra puro
Sulfureto de sódio hidrtatado
Fórmula: Na₂S·xH₂O
Ponto de ebulição: ~ 920 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 50 °C
Densidade: ~ 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00149183
Número CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Encomendar
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm