L(-) Cistina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
A13762.0BEA
394
EUR
A13762.0B
A13762.18
A13762.30
L(-) Cistina ≥99%
L(-) Cistina
Purity: 99%
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Fórmula:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH Ponto de ebulição: 428 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: >240 °C (decomposição) Densidade: 1,68 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064228 Número CAS: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 14,2782 |