Print…
Fosfinato de sódio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
S5012-100G S5012-500G
SIALS5012-100GEA 34.6 EUR
SIALS5012-100G SIALS5012-500G
Fosfinato de sódio monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fosfinato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₂·H₂O
Ponto de Fusão: 90 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD06252379
Número CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9