Print…
L-Lisina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
62840-100G-F 62840-25G-F 62840-500G-F
SIAL62840-100G-FEA 255 EUR
SIAL62840-100G-F SIAL62840-25G-F SIAL62840-500G-F
L-Lisina, Sigma-Aldrich®
L-Lisina
Fórmula: C₆H₁₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 196 °C
Número MDL : MFCD00064433
Número CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656