Print…
Fosfinato de sódio monohidratado, (H₂O 12-17%) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium phosphinate monohydrate
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 199 EUR
A13385.0E A13385.36
Fosfinato de sódio monohidratado, (H₂O 12-17%) ≥97%
Fosfinato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₂·H₂O
Ponto de Fusão: 90 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06252379
Número CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629